Learn More
Phthalide, TRC
Code produit 30423410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423410 50 g 50g
30420715 100 g -
30424636 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423410 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP38452550G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-41-2
Formule moléculaire C8 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
Nom IUPAC 3H-2-benzofuran-1-one
SMILES O=C1OCc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobenzofuranone
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Poids de la formule 134.0368