Learn More
Phthalide, TRC
Code produit 30424636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424636 25 g -
30423410 50 g 50g
30420715 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424636 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP38452525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-41-2
Formule moléculaire C8 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Synonyme 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
Nom IUPAC 3H-2-benzofuran-1-one
SMILES O=C1OCc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Isobenzofuranone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Poids de la formule 134.0368