Learn More
Phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484294
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484294 500 g 500g
11494294 2500 g 2500g
11404304 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484294 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12584.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Phthalimide is a reagent used to transform allyl- and alkyl halides into protected primary amines. . It is used as a precursor to other organic compounds as a masked source of ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtalimide est un réactif utilisé pour transformer les halogénures d’allyle et d’alkyle en amines primaires protégées. . Il est utilisé comme précurseur d’autres composés organiques comme source masquée d’ammoniac.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans les hydroxydes alcalins aqueux
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-41-6
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00005881
Clé InChI XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
CID PubChem 6809
ChEBI CHEBI:38817
Nom IUPAC isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide
Point de fusion 232°C to 236°C
Densité 1.21
pH 3.8
Point d’ébullition 366°C
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 118522
Merck Index 14,7373
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in aqueous alkali hydroxides
Poids de la formule 147.14
Pourcentage de pureté 99%