Learn More
Phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10437910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10437910 100 g Flacon en plastique 100g
10657292 500 g Flacon en plastique 500g
10001390 1 kg Flacon en plastique 1kg
15700809 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10437910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131101000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-41-6
Formule moléculaire C8H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00005881
Clé InChI XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
CID PubChem 6809
ChEBI CHEBI:38817
Nom IUPAC isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide
Point de fusion >233.5°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 366.0°C
Point d’éclair 165°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21, 458
Fieser 07,330
Merck Index 15, 7485
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.4-0.6g/L (20°C). Other solubilities: 5 g/100g boiling alcohol, freely soluble in aqueous alkali hydroxides, soluble in boiling acetic acid, acetone, hot ether, and dimethyl sulfoxide, almost insoluble in benzene, petroleum ether
Point de sublimation 0366.0°C
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins