Learn More
Phtalimide-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalimide-d4 |
| CAS | 60161-31-1 |
| Formule moléculaire | C8HD4NO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4, 1,2-Benzenedicarboximide-d4, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione-d4, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole-d4, 1,3-Isoindolinedione-d4, Benzoimide-d4, Isoindole-1,3-dione-d4, Kladnoite-d4, Levegal PEW-T-d4, NSC 3108-d4, Phenylimide-d4, Phthalic Dicarboximide-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | Cl.NCCc1c(OC)cc(CC)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 4,5,6,7-tétradéutéroisoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0571 |