Learn More
Phtalimide-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalimide D4 (Phenyl D4) |
| CAS | 60161-31-1 |
| Formule moléculaire | C8 2H4 H N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Phthalimide D4 (Phenyl D4), 3,4,5,6-Tetradeuterophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)NC(=O)c2c1[2H] |
| Nom IUPAC | 4,5,6,7-tétradéutéroisoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0571 |