Learn More
Phtalimide, TRC
Code produit 30424361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424361 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP384550500G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimide
CAS 85-41-6
Formule moléculaire C8 H5 N O2
Quantité 500 g
Synonyme Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC isoindole-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Poids de la formule 147.032