Learn More
Acétal de diéthyle de phthalimidoacétaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418407 25 g 25g
11408407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18491.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 78902-09-7 | C14H17NO4 | 263.29 g/mol
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal de diéthyle de Phthalimidoacétaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78902-09-7
Formule moléculaire C14H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 263.29
Numéro MDL MFCD00005901
Clé InChI GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindoline-1,3-dione, n-2,2-diethoxyethyl phthalimide, 2-phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-phthalimido acetaldehyde diethylacetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl, 2-2,2-diethoxyethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-209pfw
CID PubChem 315286
Nom IUPAC 2-(2,2-diethoxyethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
SMILES CCOC(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Point de fusion 71°C to 74°C
Quantité 25 g
Beilstein 215793
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 263.3
Pourcentage de pureté 99%