Learn More
Phthalocyanine, 93%, BLD Pharm™
Code produit 31109932
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31109932 25 g
31095585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31109932 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14793425g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalocyanine
CAS 574-93-6
Formule moléculaire C32H18N8
Numéro MDL MFCD00005085
Quantité 25 g
SMILES C1(C2=N3)=C(C=CC=C1)C(N2)=NC4=NC(C5=CC=CC=C54)=NC(N6)=C7C=CC=CC7=C6N=C8C9=CC=CC=C9C3=N8
Poids moléculaire (g/mol) 514.54
Pourcentage de pureté 93%