Learn More
Chlorure de phthaloyle, 90 %, pur, AcroSeal™, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthaloyl chloride |
| Point de fusion | 12.0°C |
| Densité | 1.4000g/mL |
| Point d’ébullition | 269.0°C to 271.0°C |
| Point d’éclair | 113°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 88% min |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
| Formule linéaire | C6H4(COCl)2 |
| Indice de réfraction | 1.5674 to 1.5694 |
| Afficher plus |