Learn More
Phthalylsulfathiazole, MedChemExpress
Code produit 16422276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16422276 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1407
MedChemExpress Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalylsulfathiazole
Forme physique Solid
CAS 85-73-4
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H13N3O5S2
Synonyme N4-Phthalylsulfathiazole
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (99.15 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CS3)=O)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 403.43
Poids de la formule 403.43
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research