Learn More
Phthalylsulfathiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N4-Phthalylsulfathiazole |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23) |
| Poids de la formule | 403.0297 |