Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
Code produit 10543488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10543488 100 réactions 100 réactions
10227847 500 réactions 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10543488 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F547S
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez une PCR directement à partir de sang total sans purification d’ADN.
Le kit PCR Phusion Blood Direct est conçu à des fins d’amplification de l’ADN à partir de sang total. Avec ce kit, plus besoin de procéder à une étape de purification d’ADN distincte avant la PCR. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité modifiée résiste aux inhibiteurs de PCR présents dans le sang et conserve son activité même avec les échantillons comportant 40 % de sang total.
Cette ADN polymérase à activité corrective extrêmement précise fait du kit PCR Phusion Blood Direct un choix idéal, même dans les applications exigeantes telles que le clonage. Le kit PCR Phusion Blood Direct permet d’analyser des échantillons de sang en utilisant différents anticoagulants, dans des conditions de stockage variées et à partir d’une grande variété d’espèces.
Le kit de PCR directe Phusion Blood Direct PCR est conçu pour l’amplification de l’ADN à partir de sang total, sans étape de purification préalable. Ce kit utilise une version modifiée de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II High-Fidelity. Cette enzyme PCR robuste et hautement processive offre une résistance aux inhibiteurs présents dans le sang et maintient son niveau d’activité y compris lorsque la concentration sanguine atteint 40 %. Le kit de PCR directe Phusion Blood Direct PCR permet d’analyser des échantillons de sang en utilisant différents anticoagulants, dans des conditions de conservation variées et à partir d’une grande variété d’espèces.
  • Aucune extraction de l’ADN nécessaire
  • Permet jusqu’à 40 % de sang dans la réaction PCR
  • Tolérance de l’héparine, du citrate et de l’EDTA et compatibilité avec le sang congelé ou conservé sur différents types de papier filtre
  • L’ADN Polymérase modifiée Phusion Hot Start II donne des résultats précis et spécifiques combinés à un rendement élevé et à des délais d’exécution de protocole courts.
Comprend :
ADN polymérase sanguin Phusion, tampon PCR sanguin Phusion 2x (inclut les dNTP et MgCl2), EDTA, MgCl2, DMSO, mélange d’amorces de contrôle universel
Recommandées dans les cas suivants :
Détection de SNP avec la méthode PCR-RFLP. Génotypage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U/μL
Contenu et stockage • Phusion Blood II DNA Polymerase, 40 μL
• 2X Phusion Blood PCR Buffer with dNTPs and MgCl2, 1.25 mL
• Universal Control Primer Mix, 40 μL
• 50 mM EDTA, 0.5 mL
• 50 mM MgCl2, 1.5 mL
• DMSO, 0.5 mL
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phusion Blood II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Kit de PCR directe
Quantité 100 réactions de 20 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon Sang
Matériau de départ ADN