Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion Flash
Code produit 10043967 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10043967 100 réactions 100 réactions
10659009 500 réactions 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10043967 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F548S
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des protocoles PCR courts sans compromettre la fidélité ni le rendement grâce à ce mélange Master Mix.
La température d’hybridation optimale pour les ADN polymérases Phusion peut largement différer de celle des polymérases à base de Taq.
Pour des résultats optimaux, commencez par calculer votre Tm avec précision à l’aide de notre calculatrice de Tm.
Le mélange PCR Phusion Flash PCR Master Mix a été élaboré pour vous permettre de gagner un temps précieux au laboratoire. Le mélange Master Mix 2X prêt à l’emploi favorise l’utilisation de protocoles PCR extrêmement courts sans compromettre la fidélité ou le rendement de la réaction. En outre, les étapes de pipetage sont réduites au minimum : l’utilisateur ne doit ajouter que le modèle et les amorces.
La composition unique du mélange Master Mix permet l’utilisation de protocoles de cyclage extrêmement courts avec des modèles d’ADN à complexité élevée comme à faible complexité : 15 secondes par kilobase ou moins. Le mélange Master Mix utilise de l’ADN polymérase Phusion Flash II, une ADN polymérase corrective modifiée à partir de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité.
Le mélange Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix est un mélange maître 2x qui permet d’utiliser des protocoles PCR très courts sans compromettre la fidélité ni le rendement de la réaction. Le mélange Master Mix utilise de l’ADN polymérase Phusion Flash II, une ADN polymérase corrective modifiée à partir de l’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité.
  • Mélange maître prêt à l’emploi réduisant les étpaes de pipetage nécessaires
  • Vitesse élevée : délais d’extension de 15 s / kb ou moins
  • Modification Hot Start (démarrage à chaud) permettant une utilisation “ sans réactivation “
  • Précision : ADN polymérase de relecture 25x plus fidèle qu’une Taq
  • Rendement : Rendement élevé en très peu de temps
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage 1 x 1 ml de Master Mix Phusion Flash, conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion Flash II
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR haute fidélité
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Colorless