Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Code produit 10492088 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Couleur:
Colorless
Green
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau Couleur Conditionnement
10492088 HF Buffer Pack Colorless 4 pièces
10584578 GC Buffer Pack Colorless 4 pièces
10226009 Detergent-free FF Buffer Pack Colorless 4 pièces
10333609 Detergent-free GC Buffer Pack Colorless 4 pièces
13525170 HF Buffer Pack Green 4 pièces
13535170 GC Buffer Pack Green 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10492088 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F518L
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampon HF pour ADN polymérases Phusion Convient à tous les modèles standards
Comprend :
Tampon Phusion HF 5x, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau HF Buffer Pack
Couleur Colorless
Description Boîte de tampons Phusion™ HF
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 6 mL
Comprend Le pack de tampon Phusion HF (F-518L) comprend :
• Tampon Phusion HF 5X (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Conserver à -20°C.