Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Code produit 13535170 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Couleur:
Colorless
Green
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau Couleur Conditionnement
13535170 GC Buffer Pack Green 4 pièces
10492088 HF Buffer Pack Colorless 4 pièces
10584578 GC Buffer Pack Colorless 4 pièces
10226009 Detergent-free FF Buffer Pack Colorless 4 pièces
10333609 Detergent-free GC Buffer Pack Colorless 4 pièces
13525170 HF Buffer Pack Green 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 13535170 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F539L
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Pack de tampons Phusion GC
  • Tampon Phusion GC 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion Green GC
  • Tampon Phusion Green GC 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampon GC pour ADN polymérases Phusion haute fidélité
Deux tampons optimisés sont disponibles pour les ADN polymérases Thermo Scientific Phusion haute fidélité : Tampon Phusion HF 5X et tampon Phusion GC 5X. Le taux d’erreur de l’ADN polymérase Phusion dans le tampon HF (4,4 × 10-7) est inférieur à celui du tampon GC (9,5 × 10-7). Le tampon HF doit donc être utilisé par défaut pour une amplification haute fidélité. Cependant, le tampon GC peut améliorer la performance de l’ADN polymérase Phusion avec certains modèles difficiles ou longs, comme les modèles riches en GC ou possédant des structures secondaires complexes. Pour les applications telles que les microréseaux (microarray) ou la chromatographie liquide à haute performance sur gel dénaturant (DHPLC), où les modèles d’ADN doivent être exempts de détergents, nous vous recommandons d’utiliser des tampons de réaction sans détergent.
Les tampons Phusion Green 5X comprennent un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur un gel. Les tampons colorés n’altèrent pas les performances des enzymes. En outre, ils sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
Deux tampons optimisés sont disponibles pour les ADN polymérases haute fidélité Thermo Scientific Phusion : Tampon Phusion HF 5X et tampon Phusion GC 5X. Le taux d’erreur de l’ADN polymérase Phusion dans le tampon HF (4,4 × 10-7) est inférieur à celui du tampon GC (9,5 × 10-7). Le tampon HF doit donc être utilisé par défaut pour une amplification haute fidélité. Cependant, le tampon GC peut améliorer la performance de l’ADN polymérase Phusion avec certains modèles difficiles ou longs, comme les modèles riches en GC ou possédant des structures secondaires complexes. Pour les applications telles que les microréseaux (microarray) ou la chromatographie liquide à haute performance sur gel dénaturant (DHPLC), où les modèles d’ADN doivent être exempts de détergents, nous vous recommandons d’utiliser des tampons de réaction sans détergent.
Les tampons Phusion Green 5X contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Les tampons colorés n’altèrent pas les performances des enzymes. En outre, ils sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction de l’ADN.
Inclut
Pack de tampons Phusion HF (F-518) :
  • Tampon Phusion HF 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion GC (F-519) :
  • Tampon Phusion GC 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion Green HF (F-538L) :
  • Tampon Phusion Green HF 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion Green GC (F-539L) :
  • Tampon Phusion Green GC 5X (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion HF, sans détergent (F-520) :
  • Tampon Phusion HF 5X sans détergent (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
Pack de tampons Phusion GC, sans détergent (F-521) :
  • Tampon Phusion GC 5X sans détergent (tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
  • 50 mM de MgCl2
  • DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau GC Buffer Pack
Couleur Green
À utiliser avec (application) Standard PCR
Quantité 4 x 1,5 mL
Comprend Contenu du pack de tampons Phusion Green GC (F-539L) :
• Tampon Phusion Green GC 5X (un tampon 1X fournit 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Conserver à -20°C.