Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerase & dNTP Mix (10 mM each)
Code produit 16237911 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2000 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16237911 2000 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16237911 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F530N
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Cet emballage comprend l’ADN polymérase haute fidélité Phusion (4 x 500 U) et un mélange de dNTP haute qualité (10 mM chacun, 2 x 1 ml).
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 52-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerase.
ADN polymérase Phusion™ haute fidélité
L’ADN polymérase Thermo Scientific™ Phusion™ haute fidélité représente une méthode de référence optimale pour la PCR haute performance. Grâce à un taux d’erreur 52 fois inférieur à celui de Taq et 6 fois inférieur à celui de Pfu, l’ADN polymérase Phusion™ haute fidélité est excellente pour le clonage et d’autres applications exigeant une haute fidélité. Les ADN polymérases Phusion™ offrent une performance fiable avec des délais courts de protocoles, même avec des inhibiteurs PCR. Elles produisent de meilleurs rendements avec des quantités réduites d’enzymes par rapport aux autres ADN polymérases.
  • Haute-fidélité (52X Taq)
  • PCR rapide compte tenu des délais courts d’extension (15 à 30 s / kb)
  • Performance fiable, optimisation minimale requise
  • Rendements élevés des produits PCR avec des quantités minimales d’enzymes
Utilisation d’ADN polymérases Phusion™
Les règles d’hybridation des ADN polymérases Phusion™ sont différentes de nombreuses ADN polymérases courantes (telles que les ADN polymérases Taq).
Mélange dNTP
Le mélange de dNTP Thermo Scientific™ contient des solutions aqueuses pré-mélangées de dATP, dCTP, dGTP et dTTP ; chacune ayant une concentration finale de 10 mM. Les nucléotides affichent une pureté supérieure à 99 % et sont exempts d’activités de nucléases, ainsi que d’ADN humain et d’ADN d’E. coli. Les mélanges permettent de réduire le nombre d’étapes de pipetage et le risque d’erreurs de configuration des réactions.
  • Pureté supérieure à 99 % confirmée par HPLC
  • Sans ADN humain et d’E. coli
  • Stable après plusieurs cycles de congélation-décongélation.
  • Jusqu’à 95 % de dNTP gardent la forme de triphosphate après 7 semaines à température ambiante
  • Jusqu’à 90 % de dNTP gardent la forme de triphosphate après 30 cycles de PCR (1 minute à 94°C ; 3 minutes à 72°C)
À utiliser dans toutes les applications de biologie moléculaire, dont la PCR, la PCR en temps réel, la PCR haute fidélité et longue, la LAMP-PCR, la synthèse d’ADNc, la RT-PCR, la RDA, la MDA, le marquage d’ADN et le séquençage d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mM de chaque
Contenu et stockage • Polymérase d’ADN (2 U/µl)
• Tampon HF 5X Phusion
• Tampon GC 5X Phusion
• Solution DMSO
• 50 mM MgCl2
• Mélange dNTP 10 mM
Conserver entre -5 et -30°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR RT-qPCR en 1 étapes
Polymérase ADN polymérase Phusion haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase haute fidélité
Quantité 2000 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR standard, Clonage
Fidélité (par rapport à Taq) 52 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 2000 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins