Learn More
Thermo Scientific™ Kit PCR haute fidélité Phusion
Code produit 10044257 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10044257 50 réactions 50 réactions
10084207 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10044257 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F553S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.25€
    91.65€ / 50 réactions
    Économisez 2.60€
    2% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Obtenez des performances supérieures pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité grâce à l’une des ADN polymérases thermostables les plus précises disponibles.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Points clés
  • Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 dans le tampon Phusion HF)
  • La vitesse de la polymérase permet d’obtenir des délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
  • Performance fiable, optimisation minimale requise
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
  • Chargement direct sur gel avec tampon transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenu et stockage
• ADN polymérase Phusion (2 U/µl)
• Tampon GC Phusion 5X
• Tampon HF Phusion 5X
• Mélange dNTP (10 mM chacun)
• Solution de MgCl2 (50 mM)
• Modèle de contrôle (ADN λ)
• Amorces 1,3 kb (4 µM chacune)
• Amorces 10 kb (4 µM chacune)
• Taille d’ADN standard
• DMSO
Stocker à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Kit de PCR haute fidélité
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 52 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 50 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.