Learn More
Descrizione
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sets a high standard for high performance PCR. Featuring an error rate 50-fold lower than that of Taq and 6-fold lower than that of Pfu, Phusion High-Fidelity DNA Polymerase is an excellent choice for cloning and other applications requiring high fidelity. Phusion DNA polymerases offer robust performance with short protocol times, even in the presence of PCR inhibitors, and generate higher yields with lower enzyme amounts than other DNA polymerases.
Points clés
- Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 dans le tampon Phusion HF)
- La vitesse de la polymérase permet d’obtenir des délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
- Performance fiable, optimisation minimale requise
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
- Chargement direct sur gel avec tampon transparent
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | • ADN polymérase Phusion (2 U/µl) • Tampon GC Phusion 5X • Tampon HF Phusion 5X • Mélange dNTP (10 mM chacun) • Solution de MgCl2 (50 mM) • Modèle de contrôle (ADN λ) • Amorces 1,3 kb (4 µM chacune) • Amorces 10 kb (4 µM chacune) • Taille d’ADN standard • DMSO Stocker à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Polymérase | ADN polymérase Phusion haute fidélité |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Type de produit | Kit de PCR haute fidélité |
| Quantité | 200 reactions |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Clonage, High-fidelity PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 52 X |
| Hot Start | Non |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.