Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion avec tampon GC
Code produit 10094387 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
GC Buffer
HF Buffer
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
10094387 GC Buffer 500 réactions 500 réactions
10523288 GC Buffer 100 réactions 100 réactions
10402678 HF Buffer 500 réactions 500 réactions
10369537 HF Buffer 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10094387 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F532L
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon HF et le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon PCR offrent une solution pratique (2x) contenant de l’ADN polymérase Phusion, des nucléotides et un tampon de réaction HF ou GC à base de MgCl2 . Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur.
  • Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 avec le tampon Phusion HF)
  • Vitesse de la polymérase diminuant les temps d’extension (15 à 30 s/Kb)
  • Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
Comprend :
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon HF contient Phusion DNA Polymerase, un tampon HF Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit. Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon GC contient Phusion DNA Polymerase, un tampon GC Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 10 x 1,25 ml de Master Mix Phusion avec tampon GC (2X) (fournit 1,5 mM de MgCl2 dans la réaction finale)
• 2 x 500 μl de DMSO à 100 %
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR haute fidélité
Quantité 500 réactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 500 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Comprend GC Buffer