Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase haute fidélité Phusion™ (2 U/μl)
Code produit 16254551 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 unités
2000 unités
500 unités
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
16254551 Colorless 2000 réactions 2000 unités
10024537 Colorless 100 réactions 100 unités
10287787 Colorless 500 réactions 500 unités
13575160 Green 100 réactions 100 unités
13585160 Green 500 réactions 500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 16254551 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F530XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1982.00€
    1625.65€ / 2000 unités
    Économisez 356.35€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Obtenez des performances supérieures pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité grâce à l’une des ADN polymérases thermostables les plus précises disponibles.
Les ADN polymérases Phusion constituent la norme absolue en termes de PCR.Elles offrent une combinaison de caractéristiques qu’aucune autre enzyme n’est en mesure de présenter.Avec un taux d’erreur 50 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Taq et 6 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Pfu, l’ADN polymérase Phusion est la polymérase thermostable la plus précise disponible.Cette caractéristique fait des ADN polymérases Phusion le choix idéal pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité.La structure unique de l’enzyme favorise des durées de protocole courtes, des rendements élevées et des performances fiables, même en présence d’inhibiteurs de PCR.Pour le chercheur, cela se traduit par une grande facilité d’utilisation et une grande commodité.En outre, les ADN polymérases Phusion offrent également des rendements plus élevés avec des quantités d’enzymes plus faibles que les autres ADN polymérases.
Le nouveau format Phusion Green est une combinaison d’ADN polymérase Phusion et de tampons Phusion Green 5X.Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel.Le tampon coloré n’altère pas les performances des ADN polymérases Phusion. Il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction.
Points clés
  • Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 dans le tampon Phusion HF)
  • La vitesse de la polymérase permet d’obtenir des délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
  • Performance fiable, optimisation minimale requise
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
  • Chargement direct sur gel avec tampon transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U/μl
Contenu et stockage • Solution d’ADN polymérase (2 U/µL)
• Tampon 5X Phusion HF
• Tampon5X Phusion GC
• DMSO
• 50 mM MgCl2
Conserver à -5 to -30°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase haute fidélité
Quantité 2000 U
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR standard, Clonage
Fidélité (par rapport à Taq) 52 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 2000 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Autonome
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Colorless