Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Human Specimen Direct PCR Kit
Code produit 10639209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 reactions
Conditionnement:
200 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10639209 200 reactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10639209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F150BID
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Effectuez la PCR directement à partir d’échantillons humains, notamment des écouvillons buccaux, de la salive, des cheveux et des ongles sans purification d’ADN.
Le kit de PCR directe pur pour échantillons humains Thermo Scientific Phusion offre un confort sans précédent pour l’amplification de l’ADN en permettant la PCR directement à partir d’échantillons humains non purifiés. Une petite quantité d’échantillons est utilisée directement dans la réaction de PCR sans aucune étape de purification préalable. Cela permet des économies importantes en termes de temps et de coûts.
Les échantillons appropriés comprennent les écouvillons buccaux, la salive, le liquide amniotique, les cheveux, les ongles, les dents et les biopsies cutanées. Le kit est compatible avec les échantillons de tissus humains frais, congelés et même fixés à la formaline et intégrés à la paraffine (FFPE). Il comprend des réactifs optimisés et des protocoles détaillés pour plusieurs échantillons. L’ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II modifiée utilisée dans le kit est une ADN polymérase d’épreuve hautement précise ; les produits de PCR obtenus conviennent parfaitement, même à des fins de clonage. Ce kit est uniquement destiné à la recherche.
Points clés
  • Pas besoin d’étapes de purification d’ADN chronophages et coûteuses
  • Deux protocoles simples pour diverses applications
  • Durées de protocole de PCR extrêmement courtes
  • L’ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II modifiée fournit des rendements abondants de produits spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Phusion Human Specimen DNA Polymerase, 80 μL
• 2X Phusion Human Specimen PCR Buffer, 2 x 1.25 mL
• Universal Control Primer Mix (25 μM), 40 μL
• Dilution Buffer, 2 x 5 mL
• DNARelease Additive, 3 x 100 μL
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase d’échantillons humains Phusion
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Kit de PCR directe
Quantité 200 reactions
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Type d’échantillon Humaine
Matériau de départ ADN