Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA Polymerase
GREENER_CHOICE
Code produit 17208570 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
4 pièces
500 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17208570 500 réactions 500 réactions
17218570 100 réactions 100 réactions
17228570 2000 réactions 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17208570 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F630L
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase is a hot-start, high-fidelity DNA polymerase that brings together protein fusion technology and universal primer annealing.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase is a hot-start, high-fidelity DNA polymerase that brings together protein fusion technology and universal primer annealing. It is a Pyrococcus-like proofreading DNA polymerase fused to a processivity-enhancing domain, enabling Phusion Plus DNA Polymerase to generate PCR sequences with high accuracy, sensitivity, and inhibitor tolerance.
L’ADN polymérase Phusion Plus de Thermo Scientific est un ADN polymérase de correction semblable à Pyrococcus, fusionné à un domaine d’amélioration de la processivité, permettant à l’ADN polymérase Phusion Plus de générer des séquences de PCR avec une grande précision, sensibilité et tolérance aux inhibiteurs.
  • Haute fidelité—fournit une précision de séquence >100X plus importante par rapport à la polymérase Taq
  • Configuration pratique—permet d’obtenir une température d’hybridation universelle de 60°C en PCR
  • Spécificité améliorée—mécanisme de démarrage à chaud qui permet de réduire l’amplification non spécifique et la dégradation des amorces
  • Stabilité de paillasse—automatisation activée en raison de la stabilité de 24 heures des réactions assemblées
  • Haute tolérance aux inhibiteurs—fonctionne avec l’ADN de pureté sous-optimale
Le nouveau tampon de réaction Phusion Plus comprend des additifs exclusifs qui stabilisent les duplex d’amorce/de modèle pendant l’étape d’hybridation à 60°C. Cette formulation de tampon unique augmente la spécificité de la PCR sans avoir à optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs dans les analyses de PCR. De plus, avec l’ADN polymérase Phusion Plus et sa fonction d’hybridation universelle, différentes réactions de PCR peuvent être analysées ensemble à l’aide d’un même protocole.
L’ADN polymérase Phusion Plus est inactive à des températures ambiantes en raison de son mécanisme de démarrage à chaud médié par les molécules Affibody, permettant la configuration et le stockage de réactions de PCR assemblées à température ambiante. L’activité enzymatique est entièrement restaurée après l’étape initiale de dénaturation.
Applications
  • PCR haute fidélité
  • Clonage
  • Génération de modèle à des fins de séquençage
  • PCR riche en GC
  • PCR à longue portée (jusqu’à 20 kb)
  • Mutagénèse
  • PCR à haut rendement
Pour simplifier la configuration de la réaction de PCR, l’ADN polymérase Phusion Plus est également disponible dans des formats Master Mix prêts à l’emploi. Le Master Mix de PCR Phusion Plus est un mélange 2X pratique d’enzyme, de tampon de réaction, de chlorure de magnésium et de dNTP. Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés à la réaction de PCR. Le Master Mix de PCR Phusion Plus Green contient en outre un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de PCR sur gels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage •ADN polymérase Phusion Plus, 250 µl
•Tampon Phusion Plus 5X, 5 x 1,25 ml
•Séquence activatrice GC Phusion 5X, 4 x 1,25 ml
Conserver entre -25°C et -15°C
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion Plus
Vitesse de réaction 15 à 30 s/kb
Quantité 500 x 50 μL reactions
Conditions d’expédition Room Temp or Wet Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, Clonage
Fidélité (par rapport à Taq) >100X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 500 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.