Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR Master Mixes
Code produit 17208580 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
4 pièces
500 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions unitSize
17208580 Green 2000 réactions 4 pièces
17278570 Green 500 réactions 500 réactions
17288570 Green 100 réactions 100 réactions
17238570 Colorless 500 réactions 500 réactions
17248570 Colorless 100 réactions 100 réactions
17268570 Colorless 2000 réactions 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17208580 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F632XL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le Master Mix de PCR Thermo Scientific Phusion Plus est un mélange 2X pratique et prêt à l’emploi d’ADN polymérase Phusion Plus, de tampon, de chlorure de magnésium et de dNTP.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix is a convenient, ready-to-use 2X mixture of Phusion Plus DNA Polymerase, buffer, magnesium chloride, and dNTPs. The master mix format simplifies reaction setup with minimal pipetting steps and retains all features of Phusion Plus DNA Polymerase. Additionally, two tracking dyes and a density reagent are pre-added to the master mix for direct loading of PCR products on gels.
Le format Master Mix de PCR Phusion Plus Green de Thermo Scientific simplifie la configuration de la réaction avec des étapes de pipetage minimales et conserve toutes les caractéristiques de l’ADN polymérase Phusion Plus. En outre, deux colorants de suivi et un réactif de densité sont pré-ajoutés au Master Mix pour le chargement direct des produits de PCR sur gels.
  • Haute fidelité—fournit une précision de séquence >100X plus importante par rapport à la polymérase Taq
  • Configuration pratique—permet d’obtenir une température d’hybridation universelle de 60°C en PCR
  • Spécificité améliorée—mécanisme de démarrage à chaud qui permet de réduire l’amplification non spécifique et la dégradation des amorces
  • Stabilité de paillasse—automatisation activée en raison de la stabilité de 24 heures des réactions assemblées
  • Haute tolérance aux inhibiteurs—fonctionne avec l’ADN de pureté sous-optimale
L’ADN polymérase Phusion Plus est un ADN polymérase à démarrage à chaud et haute fidélité qui réunit la technologie de fusion des protéines et l’hybridation d’amorces universelles. Il s’agit d’un ADN polymérase de correction semblable à Pyrococcus, fusionné à un domaine d’amélioration de la processivité, permettant au Master Mix de PCR Phusion Plus Green de générer des séquences de PCR avec une grande précision, sensibilité et tolérance aux inhibiteurs. Son nouveau tampon de réaction comprend des additifs exclusifs qui stabilisent les duplex d’amorce/de modèle pendant l’étape d’hybridation à 60°C. Cette formulation de tampon unique augmente la spécificité de la PCR sans avoir à optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter les erreurs dans les analyses de PCR. De plus, avec le Master Mix de PCR Phusion Plus Green et sa fonction d’hybridation universelle, différentes réactions de PCR peuvent être analysées ensemble à l’aide d’un même protocole.
Le Master Mix de PCR Phusion Plus Green est inactif à des températures ambiantes en raison de son mécanisme de démarrage à chaud médié par les molécules Affibody, permettant la configuration et le stockage de réactions de PCR assemblées à température ambiante. L’activité enzymatique est entièrement restaurée après l’étape initiale de dénaturation.
Applications
  • PCR haute fidélité
  • Clonage
  • Génération de modèle à des fins de séquençage
  • Amplification de modèles difficiles (riches en GC)
  • PCR à longue portée (jusqu’à 20 kb)
  • Mutagénèse
  • PCR à haut rendement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Quatre boîtes contenant chacune :
•Master Mix PCR Green Phusion Plus 2X, 10 x 1,25 ml
•Séquence activatrice Phusion GC 5X, 4 x 1,25 ml
•Eau, 10 x 1,25 ml
Conserver entre -25°C et -15°C
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion Plus
Vitesse de réaction 15 à 30 s/kb
Quantité 2000 x 50 μL reactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) PCR standard, Clonage
Fidélité (par rapport à Taq) >100X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 2000 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Master Mix prêt à l’emploi
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Green