Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start DNA Polymerases
Code produit 15250143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 unités
500 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
15250143 Green 500 réactions 500 unités
15240143 Green 100 réactions 100 unités
15230143 Colorless 500 réactions 500 unités
15220143 Colorless 100 réactions 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15250143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F556L
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une enzyme de correction (25 x Taq) avec une mutation exclusive pour lire les uraciles et incorporer les dUTP.
Thermo Scientific Phusion U DNA Polymerase is a novel engineered high fidelity enzyme developed using fusion technology. Due to a proprietary mutation in the so called dUTP binding pocket of Phusion polymerase, Phusion U polymerase overcomes an important limitation of proofreading enzymes: it is able to incorporate dUTP and read through uracil present in DNA templates.
L’ADN polymérase Thermo Scientific Phusion U est une nouvelle enzyme de haute fidélité conçue à l’aide de la technologie de fusion. En raison d’une mutation exclusive dans la poche de liaison dUTP de Phusion, Phusion U surmonte une limitation importante des enzymes de correction d’épreuves : il est capable d’incorporer le dUTP et de lire à travers l’uracile présent dans les modèles d’ADN.
En plus de la possibilité d’utilisation de l’uracile, Phusion U présente toutes les propriétés supérieures des autres ADN polymérases Phusion : grande précision, grande vitesse, capacité à amplifier de longs amplicons jusqu’à 20 kb et une grande spécificité avec le démarrage à chaud basé sur Affibody. Ces caractéristiques font de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud un excellent choix pour des applications importantes telles que l’amplification de l’ADN converti en bisulfate ou endommagé, ainsi que l’utilisation du contrôle de la contamination par le report.
L’ADN polymérase Hot Start Phusion U à démarrage à chaud est également disponible aux formats de mélanges Master Mix et Green. Le mélange PCR Master Mix Hot Start Phusion U est un mélange 2X pratique conçu pour minimiser le nombre d’étapes de pipetage. Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur. Le format Phusion U Green est une combinaison de l’ADN polymérase Hot Start Phusion U et des tampons Phusion Green 5X. Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les performances du Phusion U et est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN.
Points clés
•Précision : ADN polymérase très haute fidélité (25x Taq)
•Tolérance à l’uracile : conçue pour incorporer les dUTP et amplifier les modèles contenant de l’uracile
•Spécificité : démarrage à chaud pour permettre une amplification non spécifique réduite et une dégradation de l’amorce.
•Vitesse - délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
• Chargement direct des produits PCR sur gels
Applications
• Amplification de l’ADN transformé en bisulfite
• Amplification de l’ADN endommagé ou vieux
• Contrôle de la contamination croisée
• Méthodes de clonage basées sur la méthode USER
Comprend
ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud (F-555)
• ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, 2 U / μl
• Tampon Phusion HF 5X
• Tampon Phusion GC 5X
• DMSO
Les tampons Phusion HF et Phusion GC fournissent tous les deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1X.
ADN polymérase à démarrage à chaud Phusion U vert (F-556)
• ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, 2 U / μl
• Tampon HF Phusion Green 5X
• Tampon GC Phusion Green 5X
• DMSO
Les tampons HF et GC Phusion Green fournissent tous deux une solution de MgCl2 de 1,5 mM dans la concentration finale 1X.
Mélange PCR Master Mix PCR U Hot Start Phusion
• Mélange PCR Master Mix PCR Phusion U 2X (ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud, tampon de réaction 2X, 3 mM de MgCl2, 400 μM de chaque dATP, dTTP, dCTP et dGTP)
• Eau, sans nucléase
Danger : non
> Tampon de stockage : 20 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 0,1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 100 mM de KCl, stabilisants et 50 % de glycérol.
> Conservation : -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 U/μl
Contenu et stockage • Phusion U Hot Start DNA Polymerase, 2 U/μL
• 5X Phusion Green HF & GC Buffers
• DMSO
• 50 mM MgCl2 solution
Phusion HF Buffer and Phusion GC Buffers each provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1X concentration.
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit ADN polymérase Hot Start
Quantité 500 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 500 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Autonome
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Couleur Green