Learn More
Phyllochromenol, TRC
Code produit 30137348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137348 2.5 mg 2.50mg
30133584 25 mg 25mg
30005743 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137348 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4130352.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19274-66-9
Formule moléculaire C31H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 450.7
Synonyme 2,5-Dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzo[h]chromen-6-ol
Nom IUPAC 2,5-diméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)benzo[h]chrome-6-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)Oc2c(C=C1)c(C)c(O)c3ccccc23
Spécification
Nom chimique ou matériau Phyllochromenol
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-31(6)21-19-26-25(5)29(32)27-17-7-8-18-28(27)30(26)33-31/h7-8,17-19,21-24,32H,9-16,20H2,1-6H3
Poids de la formule 450.3498