Learn More
Salicylate de physostigmine, TRC
Code produit 30428152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428152 25 mg 25mg
30418079 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30428152 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP39851025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eserine Salicylate
CAS 57-64-7
Formule moléculaire C15 H21 N3 O2 . C7 H6 O3
Quantité 25 mg
Synonyme Physostigmine salicylate, (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-Hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate salicylate, Benzoic acid','2-hydroxy-','compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl N-methylcarbamate (1:1) (ACI), Benzoic acid','2-hydroxy-','compd. with (3aS,8aR)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1) (9CI), Benzoic acid','2-hydroxy-','compd. with (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl methylcarbamate (1:1) (ZCI), Physostigmine salicylate (6CI), Physostigmine','monosalicylate (8CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS,8aR)-','mono(2-hydroxybenzoate) (salt) (9CI), Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol','1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-trimethyl-','methylcarbamate (ester)','(3aS-cis)-','mono(2-hydroxybenzoate) (salt) (ZCI), Salicylic acid','compd. with physostigmine (1:1) (8CI), (-)-Physostigmine salicylate, Eserine salicylate, Isopto Eserine
Formule InChI InChI=1S/C15H21N3O2.C7H6O3/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19);1-4,8H,(H,9,10)/t13-,15+;/m1./s1
SMILES CNC(=O)Oc1ccc2N(C)[C@H]3N(C)CC[C@@]3(C)c2c1.OC(=O)c4ccccc4O
Nom IUPAC [(3aR,8bS)-3,4,8b-triméthyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-méthylcarbamate ; acide 2-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 413.47
Poids de la formule 413.1951