Learn More
Phytantriol, TRC
Code produit 30421245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP399008500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phytantriol
CAS 74563-64-7
Formule moléculaire C20H42O3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadécane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 330.55
Poids de la formule 330.3134
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.