Learn More
Phytantriol, TRC
Code produit 30409977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409977 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP39900850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phytantriol
CAS 74563-64-7
Formule moléculaire C20H42O3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C(O)CO
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadécane-1,2,3-triol
Poids moléculaire (g/mol) 330.55
Poids de la formule 330.3134