Learn More
MP Biomedicals™ Phytohémagglutinine, Phaseolus vulgaris
Code produit 11464196 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464196 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464196 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08791501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    878.00€
    835.80€ / 25mg
    Économisez 42.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
La phytohémagglutinine, Phaseolus Vulgaris est la lectine brute Phaseolus vulgaris-P (PHA-P) du haricot rouge.
  • Lectine brute de Phaseolus vulgaris-P (PHA-P) extraite du haricot rouge.
  • La phytohémagglutinine (PHA) agglutine les érythrocytes de tous les groupes sanguins humains ainsi que ceux du lapin, du chien, du chat, de la souris, du mouton et du cobaye.
  • La quantité optimale de PHA nécessaire à l'agglutination des érythrocytes varie selon le sang des différents individus.
  • Type de protéine ou d'enzyme : Autres protéines, enzymes, peptides
Spécification
Quantité 25 mg
Forme Lyophilisé
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.