Learn More
(+)-Phytone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (+)-Phytone |
| CAS | 16825-16-4 |
| Formule moléculaire | C18H36O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (6R,10R)-6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one, (R,R)-Phytone, Phytol Ketone, Phytone, Phytone (ketone) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H36O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h15-17H,6-14H2,1-5H3/t16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 268.48 |
| Poids de la formule | 268.2766 |