Description
Les marqueurs peuvent être exécutés en parallèle avec les échantillons expérimentaux sur des gels de mise au point isoélectrique et ne sont pas précolorés.
- Le pI précisément défini des marqueurs permet un étalonnage permanent et précis des composants des échantillons
- Les gradients de pH et de pI peuvent être mesurés à une unité de pH comprise entre 0,01 et 0,05
- Le progrès de l’expérience de mise au point peut être surveillé visuellement, grâce à la mise au point du rouge de méthyle ou du cytochrome c
Ne pas utiliser dans les systèmes de dénaturation (urée).
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Plage de pH | 2,5 à 6,5 |
| Forme | Lyophilized |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour la mise au point isoélectrique (IEF) |
| Contenus des kits | Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native) |
| Quantité | Kit 1 : 10 flacons |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Type de produit | Kit de marqueurs de pI |