Description
- La poignée garantit une aspiration précise
- Le contenu peut être purgé en appuyant sur le piston
- Distribution à l’aide du commutateur latéral
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Pipette |
| À utiliser avec (équipement) | Convient aux pipettes allant jusqu’à 2 ml |