Learn More
PI4KIIIbeta-IN-9, MedChemExpress
Code produit 16497908
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16497908 10 mg -
16461869 1 mg 1mg
16453857 50 mg -
16440378 5 mg -
16433696 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497908 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19798
MedChemExpress PI4KIIIbeta-IN-9 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 7 nM. PI4KIIIbeta-IN-9 also inhibits PI3Kδ and PI3Kγ with IC50s of 152 nM and 1046 nM, respectively.
PI4KIIIbeta-IN-9 is a potent PI4KIIIβ inhibitor with an IC50 of 7 nM. PI4KIIIbeta-IN-9 also inhibits PI3Kδ and PI3Kγ with IC50s of 152 nM and 1046 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PI4KIIIbeta-IN-9
CAS 1429624-84-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H25N3O5S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (205.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C1NC(C2CCCC2)=O)=C(S1)C3=CC=C(C(S(=O)(NC4=CC=C(O)C=C4)=O)=C3)OC
Poids moléculaire (g/mol) 487.59
Poids de la formule 487.59
Pourcentage de pureté 98.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease