Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Code produit 16443366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16443366 25 mg
16431887 50 mg
16416216 100 mg
16405728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16443366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13518
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Piceatannol
CAS 10083-24-6
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12O4
Quantité 25 mg
Synonyme Astringenin trans-Piceatannol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 244.24
Poids de la formule 244.24
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease