Learn More
Invitrogen™ Jeu de souches d’expression PichiaPink™
Description
The PichiaPink™ Expression Strain Set contains the 4 Pichia pastoris strains for use with the PichiaPink™ Expression System Kits. Each strain comes as a frozen stock in YPD media with 15% glycerol. All PichiaPink™ strains have the ade2 deletion. 3 strains have deletions of two protease genes, PEP4 and PRB1. You can use the PichiaPink™ Expression Strain Set to refill your PichiaPink™ Yeast Expression System Kits.
Le kit de souches d’expression PichiaPink™ comprend les souches Pichia suivantes :
• Souche PichiaPink™ 1 : ade2
• Souche PichiaPink™ 2 : ade2, pep4
• Souche PichiaPink™ 3 : ade2, prb1
• Souche PichiaPink™ 4 : ade2, prb1, pep4
Sélectionnez les transformants par couleur
Le système d’expression de levure PichiaPink™ facilite la sélection de colonies transformées par couleur. Les souches PichiaPink™ non transformées forment des colonies roses. Lorsqu’elles sont cultivées sur des plaques sans adénine, les souches PichiaPink™ transformées forment des colonies blanches (Fig 1).
Obtenez une réduction de la dégradation des protéines
Le kit de souches d’expression PichiaPink™ est livré avec 3 souches qui incluent des knockouts dans deux gènes de protéase. Les souches déficientes en protéase réduisent le besoin d’inhibiteurs de protéase lors de la croissance de vos cellules et améliorent le rendement de vos protéines. Testez un seul knockout de protéase ou le double knockout de protéase pour trouver celui qui fonctionne le mieux pour vous.
Pourquoi choisir le système d’expression de levure PichiaPink™ ?
Le système d’expression de levure PichiaPink™ est basé sur la levure Pichia pastoris. Les avantages de la levure Pichia pastoris sont les suivants : une croissance rapide, un contexte génétique bien défini, une formulation simple des milieux et une manipulation aisée. Depuis plus de 30 ans, la levure Pichia pastoris est utilisée par les laboratoires du monde entier pour produire des centaines de protéines différentes de nombreuses espèces, y compris humaines (réf. 1, 2). Le système d’expression de levure PichiaPink™ permet une production protéique pratique et économique à petites et grandes échelles.
Pour plus d’informations sur l’obtention d’une licence d’utilisation commerciale pour lesystème d’expression de levure PichiaPink™, veuillez vous adresser à outlicensing@lifetech.com.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Liens connexes
• En savoir plus sur le système d’expression de levure PichiaPink™.
• En savoir plus sur nos autres systèmes d’expression des protéines.
Références
1. Cereghino JL, Cregg JM. Expression de protéines hétérologues dans la levure méthylotrophe Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. Jan. 2000 ; 24(1): pp 45 à 66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production de protéines recombinantes dans des cultures fermenteuses de la levure Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. Août 2002 ; 13(4): pp 329 à 332. [PubMed]
Spécification
Spécification
| Souche bactérienne ou de levures | PichiaPink™ |
| Contenu et stockage | Le kit de souches d’expression PichiaPink™ est composé de quatre souches de glycérol (1 ml chacune). Les quatre souches sont des mutantes de protéases sauf pour la souche 1. •Souche PichiaPink™ 1 (ade2) •Souche PichiaPink™ 2 (ade2, pep4) •Souche PichiaPink™ 3 (ade2, prb1) •Souche PichiaPink™ 4 (ade2, prb1, pep4) Stockez les souches de glycérol à -80 °C |
| Espèces | P. pastoris |
| Format | Tube(s) |
| À utiliser avec (application) | Expression de levure |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Type de produit | Jeu de souches d’expression |
| Quantité | 4 x 1 ml |