Learn More
Invitrogen™ PichiaPink™ Secreted Protein Kit
Code produit 10741874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10741874 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10741874 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A11151
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kit de protéines sécrétées PichiaPink™
Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ est un nouveau système d’expression de protéines recombinantes basé sur la levure Pichia pastoris. Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ vous offre une bioproduction pratique et économique à partir d’un flacon d’agitation jusqu’à une production de 1 000 litres de votre protéine recombinante. Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ est livré avec nos nouvelles souches Pichia, les vecteurs pPINK-HC et pPINK-LC, ainsi que les séquences de signaux de sécrétion pour la production de votre protéine.
  •   Commencez avec la production de protéines sécrétées dans la levure Pichia pastoris.
  •   Sélectionnez rapidement vos transformants Pichia grâce à l’auxotrophie et à la sélection des couleurs.
  •   Réduisez la dégradation des protéines grâce aux souches Pichia pastoris déficientes en protéases.
    Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ est fourni avec :
  •   Le kit de vecteur de protéines sécrétées PichiaPink™ (n° de cat. A11153)
  •   L’ensemble de souches d’expression PichiaPink™ (n° de cat. A11154)
  •   Le kit de milieux de culture PichiaPink™ (n° de cat. A11156)
    Une nouvelle façon de sélectionner les transformants Pichia
    Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ utilise l’auxotrophie de l’adénine pour sélectionner les transformants Pichia. Les souches PichiaPink™ possèdent le génotype ade2 et nécessitent une complémentation avec le gène ADE2 pour se développer sans adénine. L’utilisation d’un marqueur auxotrophe facilite également le maintien des transformants. Aucun antibiotique n’est requis pour maintenir vos transformants.
    En outre, vous pouvez sélectionner les transformants Pichia par couleur. Les souches PichiaPink™ non transformées apparaissent sous la forme de colonies roses tandis que les souches PichiaPink™ transformées apparaissent sous la forme de colonies blanches (fig. 1).
    Sécrétez vos protéines avec le vecteur pPINKα-HC
    Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ est fourni avec le vecteur pPINKα-HC. Le vecteur pPINKα-HC intègre la séquence de signaux du facteur de conjugaison α et permet à votre protéine d’être sécrétée dans le milieu. La sécrétion de votre protéine dans le milieu facilite la récolte et la purification de votre protéine. Le vecteur pPINKα-HC est construit autour du gène ADE2 pour compléter les souches Pichia déficientes en ade2. Ce vecteur utilise le promoteur AOX1 induit par le méthanol pour exprimer votre protéine. De plus, le vecteur pPINKα-HC est conçu pour être intégré à un nombre élevé de copies dans vos transformants Pichia.
    Le kit de vecteur de protéines sécrétées PichiaPink™ (n° de cat. A11153) peut être commandé séparément pour remplir le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™
    Gardez vos protéines intactes
    Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ est fourni avec l’ensemble de souches d’expression PichiaPink™. Cet ensemble contient les 4 souches Pichia pastoris à utiliser avec le système d’expression de levure PichiaPink™. Les 4 souches possèdent le génotype ade2. En outre, 3 souches comprennent des knockouts dans 2 gènes de la protéase. Les souches déficientes en protéases réduisent le besoin d’inhibiteurs de protéase lors de la croissance de vos cellules et améliorent le rendement de votre protéine. Testez une seule inactivation de la protéase ou la double inactivation de la protéase pour trouver celle qui vous convient le mieux.
    Vous pouvez commander l’ensemble de souches d’expression PichiaPink™ (n° de cat. A11154) séparément pour remplir le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™.
    Sachets de milieu de démarrage
    Le kit de milieux de culture PichiaPink™ est un ensemble de sachets de milieu préemballés pratiques pour une utilisation avec le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™. Le kit de milieux de culture PichiaPink™ contient les milieux nécessaires à la croissance des souches PichiaPink™ des stocks congelés aux cultures prêtes à la transformation et à la sélection. Vous pouvez commander le kit de milieux de culture PichiaPink™ (n° de cat. A11156) séparément pour remplir le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™.
    Pourquoi choisir le système d’expression de levure PichiaPink™ ?
    Le système d’expression de levure PichiaPink™ est basé sur la levure Pichia pastoris. Les avantages de la levure Pichia pastoris sont les suivants : une croissance rapide, un contexte génique bien défini, une formulation simple des milieux et une manipulation aisée. Depuis plus de 30 ans, la levure Pichia pastoris est utilisée par les laboratoires du monde entier pour produire des centaines de protéines différentes de nombreuses espèces, y compris humaines (réf. 1, 2). Le système d’expression de levure PichiaPink™ permet une production de protéines pratique et économique à petite ou grande échelle.
    Pour plus d’informations sur l’obtention d’une licence d’utilisation commerciale pour le système d’expression de levure PichiaPink™, veuillez envoyer votre demande à l’adresse outlicensing@lifetech.com.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ni diagnostique chez l’homme ou l’animal.
    Liens utiles
  • En savoir plus sur le système d’expression de levure PichiaPink™.
  • En savoir plus sur nos autres systèmes d’expression de protéines.
    Références
    1. Cereghino JL, Cregg JM. Expression de protéines hétérologues dans la levure méthylotrophe Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. Jan. 2000 ; 24(1):45-66. [PubMed]
    2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production de protéines recombinantes dans des cultures fermenteuses de la levure Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. Août 2002 ; 13(4):329-32. [PubMed]
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type Kit de protéines sécrétées
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage Le kit d’expression de protéines sécrétées PichiaPink™ comprend :
    • Le kit de vecteur de protéines sécrétées PichiaPink™ contenant le plasmide à nombre élevé de copies avec la préséquence du facteur de conjugaison alpha de S. cerevisiae pour produire l’expression des protéines sécrétée.
    • L’ensemble de souches d’expression PichiaPink™ contenant 4 souches de glycérol
    • Le kit de milieux de culture PichiaPink™ contenant 4 milieux de base.
    Cellules compatibles Souches de Pichia pastoris
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Mécanisme d’expression Expression cellulaire
    Système d’expression Levures
    Gamme de produits PichiaPink
    Espèces P. pastoris
    Stabilité de l’expression Stable
    Type de produit final Milieu liquide, plaques de gélose