Learn More
Invitrogen™ Ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™
Code produit 10465785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10465785 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10465785 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A11155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00€
    2092.50€ / 40pmol
    Économisez 697.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
The PichiaPink™ Secretion Signal Set is a set of 8 DNA fragments encoding secretion signal sequences. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed to be easily ligated in front of your gene.
The PichiaPink™ Secretion Signal Set is a set of 8 DNA fragments encoding secretion signal sequences. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed to be easily ligated in front of your gene. The PichiaPink™ Secretion Signal Set is designed for use with the pPINK-HC and pPINK-LC vectors.
L’ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™ est un ensemble de 8 fragments d’ADN codant les séquences de signaux de sécrétion. L’ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™ est conçu pour être facilement ligaturé devant votre gène. L’ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™ est conçu pour les vecteurs pPINK-HC et pPINK-LC.
Optimisez la sécrétion de votre protéine exprimée
En ajoutant l’une des 8 séquences de signaux de sécrétion à votre gène, vous pouvez sécréter votre protéine dans le milieu afin de faciliter la récolte et la purification. Pichia pastoris sécrétant peu de protéines natives, la majeure partie de la protéine dans le milieu sera donc à vous.
Chaque séquence d’ADN code un signal de sécrétion différent. Vous pouvez tester chaque séquence de signal de sécrétion pour trouver celle qui sera la plus efficace pour votre protéine.
L’ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™ est livré avec 8 signaux de sécrétion différents, dont :
• Préséquence facteur d’accouplement α provenant de Saccharomyces cerevisiae
• Séquence de signal α-amylase provenant d’Aspergillus niger
• Séquence de signal glucoamylase provenant d’Aspergillus awamori
• Séquence de signal albumine sérique provenant de Homo sapiens
• Séquence de signal inulinase provenant de Kluyveromcyes maxianus
• Séquence de signal invertase provenant de Saccharomyces cerevisiae
• Séquence de signal tueuse de protéines provenant de Saccharomyces cerevisiae
• Séquence de signal lysozyme provenant de Gallus gallus
Ajoutez facilement un signal de sécrétion à votre protéine
Les fragments d’ADN dans l’ensemble de signal de sécrétion PichiaPink™ sont conçus pour être insérés facilement devant votre gène à l’aide des vecteurs pPINK-HC ou pPINK-LC. Vous pouvez essayer différentes séquences de signaux de sécrétion pour identifier celle qui offre une sécrétion optimale de votre protéine.
Chaque séquence de signaux comprend la séquence Kozak pour le gène AOX1 de Pichia pastoris afin d’assurer une traduction efficace de votre protéine.
Les séquences de signaux de sécrétion sont livrés sous forme d’oligomères duplex phosphorylés dans des aliquotes de 40 pmol. Remettez en suspension les oligomères dans un tampon TE de 40 µl avant de les utiliser.
Pourquoi opter pour le système d’expression de la levure PichiaPink™ ?
Le système d’expression de la levure PichiaPink™ se base sur la levure Pichia pastoris. Les avantages de la levure Pichia pastoris sont les suivants : une croissance rapide, un contexte génique bien défini, une formulation simple des milieux et une manipulation aisée. Depuis plus de 30 ans, la levure Pichia pastoris est utilisée par les laboratoires du monde entier pour produire des centaines de protéines différentes de nombreuses espèces, y compris humaines (réf. 1, 2). Le système d’expression de levure PichiaPink™ permet une production de protéines pratique et économique à petite ou grande échelle.
Pour plus d’informations sur l’obtention d’une licence d’utilisation commerciale pour le système d’expression de levure PichiaPink™, veuillez envoyer votre demande à l’adresse outlicensing@lifetech.com.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’animal ou l’humain.
Liens connexes
• En savoir plus sur le système d’expression de levure PichiaPink™.
• En savoir plus sur nos autres systèmes d’expression de protéines.
Références
1. Cereghino JL, Cregg JM. Expression de protéines hétérologues dans la levure méthylotrophe Pichia pastoris. FEMS Microbiol Rev. 2000 Jan;24(1):45-66. [PubMed]
2. Cereghino GP, Cereghino JL, Ilgen C, Cregg JM. Production de protéines recombinantes dans des cultures fermenteuses de la levure Pichia pastoris. Curr Opin Biotechnol. Août 2002;13(4):329-32. [PubMed]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Clonage dans des vecteurs d’expression
À utiliser avec (application) Biologie des protéines, expression des protéines, expression des levures, systèmes d’expression Pichia pastoris, clonage en vecteurs d’expression
Type de produit Kit du signal de sécrétion PichiaPink
Quantité 1 kit
Espèces P. pastoris
Souche bactérienne ou de levures PichiaPink™
Contenu et stockage L’ensemble de signaux de sécrétion PichiaPink™ comprend 8 séquences de signaux qui sont des duplexes ADN :
• Préséquence facteur d’accouplement alpha de S. cerevisiae
• Asp. niger alpha Amylase
• Signal glucoamylase Asp. awarmori
• Signal albumine sérique H. sapien
• Préséquence inulinase K. maxianus Inulinase
• Séquence tueuse de protéines S.cerevisiae
• Signal de séquence invertase S.Cerevisiae invertase
• Signal de séquence lysozyme G. gallus Lysozyme
Quantité : 40 pmoles
Conserver à -20°C
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Accélérateur AOX1
Vector pPINK-LC, pPINK-HC
Mécanisme d’expression Expression à base de cellules