Learn More
Gilac™ Bac de prélèvement
Code produit 17968691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17968691 Jaune 1 pièce
17948951 Blanc 1 pièce
17948601 Bleu 1 pièce
17948691 Rouge 1 pièce
17988991 Vert 1 pièce
17928441 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17968691 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G152823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.91€
    32.13€ / 1 pièces
    Économisez 15.78€
    32% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Le bac de prélèvement est ouvert sur le devant pour un accès facile à son contenu. 6 couleurs disponibles.
  • Bacs de prélèvement ouverts sur le devant.
  • Contenu facilement accessible.
  • Empilables jusqu'à 2 mètres.
  • La stabilité est renforcée par l'emboîtement des pieds de la benne.
  • Disponible en 6 couleurs, facilitant la différenciation du contenu.
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau HDPE
Couleur Jaune
Forme Rectangulaires