Learn More
Picolinamide, TRC
Code produit 30415672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415672 10 g 10g
30409842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30415672 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP43700010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1452-77-3
Formule moléculaire C6 H6 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Synonyme 2-Pyridinecarboxamide, Picolinamide (6CI,7CI,8CI), 2-Carbamoylpyridine, NSC 524473, Picolinic acid amide, Picolinoylamide, Pyridine-2-carboxamide, α-(Aminocarbonyl)pyridine, α-Picolinamide, α-Picolinic acid amide, α-Pyridinecarboxamide
Nom IUPAC pyridine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)c1ccccn1
Spécification
Nom chimique ou matériau Picolinamide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
Poids de la formule 122.048