Learn More
Acide picolinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10687763 2.5 kg 2.50kg
10327160 25 g -
10123710 100 g 100g
10274940 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10687763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131170025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-98-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006293
Clé InChI SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
CID PubChem 1018
ChEBI CHEBI:28747
Nom IUPAC Acide pyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Picolinic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 136°C to 139°C
Couleur Blanc
pH 3 to 4 (1% soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 22, 33
Fieser 05,538; 07,293
Merck Index 15, 7515
Informations sur la solubilité Solubility in water: 887g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (63g/L at 20°C),in glacial,acetic acid;,practically insoluble in ether,chloroform and,carbon disulfide
Poids de la formule 123.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Picolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.