Learn More
N-oxyde d’acide picolinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345066 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11345066 5 g Flacon en verre 5g
10142990 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345066 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 824-40-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-40-8
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00006198
Clé InChI FHYMLBVGNFVFBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme picolinic acid n-oxide, 2-carboxypyridin-1-ium-1-olate, pyridine-2-carboxylic acid 1-oxide, picolinic acid 1-oxide, 2-carboxypyridine n-oxide, 2-pyridinecarboxylic acid, 1-oxide, chembl73173, 2-pyridinecarboxylicacid, 1-oxide, picolinate n-oxide, 1-oxopicolinic acid
CID PubChem 69986
Nom IUPAC Acide 1-oxydopyridine-1-ium-2-carboxylique
SMILES C1=CC=[N+](C(=C1)C(=O)O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Picolinic acid N-oxide
Note relative au nom 97%
Point de fusion >150°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Picolinic acid N-oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.