Learn More
Applied Biosystems™ PicoPure™ DNA Extraction Kit
Code produit 15590553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
150 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15590553 1 kit 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15590553 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur KIT0103
 Article restreint
En stock
Kit pour l’extraction de l’ADN PicoPure™
Le kit d’extraction d’ADN ARCTURUS™ PicoPure™ offre une procédure d’extraction génomique rationalisée et simple qui produit de l’ADN prêt pour la PCR. Le processus rationalisé permet une récupération fiable et reproductible d’ADN à partir de seulement dix cellules.
Caractéristiques principales du produit :
  • Flux de travaux rationalisé—simplifiez votre extraction génomique pour obtenir de l’ADN prêt pour la PCR
  • Extraction efficace—maximisez la récupération d’ADN
  • Application flexible—réalisez l’extraction d’ADN pour toute application de PCR
  • Compatibilité maximisée—utilisez ce kit pour la plupart des procédures de préparation des cellules et des tissus
    Rendez-vous directement à la PCR
    Le kit d’extraction d’ADN PicoPure™ offre une procédure d’extraction génomique rationalisée et simple qui produit de l’ADN prêt pour la PCR. Effectuez extraction et amplification d’ADN dans un même tube sans extraction organique ni colonnes à centrifuger. Récupérez l’ADN à partir de seulement dix cellules obtenues par microdissections par capture laser (LCM) ou à partir de milligrammes de tissu. Le kit d’extraction d’ADN PicoPure™ fournit dans un emballage pratique protéinase K stable, tampon de reconstitution d’ADN compatible avec la PCR et un manuel de l’utilisateur complet. Chacun des dix aliquotes de protéinase K lyophiliséee peut être fraîchement reconstitué pour produire 150 μL de solution d’extraction d’ADN PicoPure™ suffisants pour l’extraction LCM Cap de 150 x 10 μL CapSure™ HS ou l’extraction LCM Cap de 30 x 50 μL CapSure™ Macro (voir figure 1).
    Maximisez votre récupération d’ADN
    Du fait que l’ADN n’est pas perdu lors des extractions organiques ou du passage en colonnes à centrifuger, le kit PicoPure™ permet une récupération fiable et reproductible de l’ADN à partir de seulement dix cellules. Les études de PCR illustrent les avantages du kit PicoPure™. Des quantités équivalentes d’ADN ont été transférées à la PCR, soit directement dans le tampon du kit PicoPure soit après purification à l’aide d’un kit d’extraction d’ADN proposé par un fabricant de premier plan. La PCR quantitative en temps réel (QRT-PCR) démontre que les échantillons du kit PicoPure™ amplifient plus tôt, suggérant la présence de plus d’ADN, et amplifient de façon plus constante, indiquant moins de variations des échantillons que les échantillons purifiés en colonnes. La fiabilité du kit PicoPure pour une récupération élevée d’ADN permet d’augmenter la sensibilité de la détection, par exemple, lors de l’amplification de gènes à une seule copie à partir de petits échantillons dans l’analyse de mutation ou les essais de génotypage. La récupération élevée d’ADN fait de ce kit un outil idéal pour les petits échantillons tels que ceux préparés par LCM (voir figure 2).
    Réalisez vos extractions d’ADN pour toutes les applications de PCR
    L’ADN extrait avec le kit PicoPure est compatible avec la PCR de point final exécutée dans le même tube de 0,5 ml que celui utilisé pour l’extraction d’ADN. Pour l’analyse quantitative du nombre de copies du gène, l’ADN provenant de petits échantillons peut être directement amplifié par qRT-PCR sans autre purification, à l’aide de plateformes telles que le système de PCR en temps réel StepOnePlus™. Pour la mutation hautement sensible et l’analyse de génotypes, l’ADN peut être extrait et directement amplifié à partir de petits échantillons, et les fragments de gènes peuvent être séparés par dHPLC (chromatographie liquide à haute performance sur gel dénaturant), à l’aide de plateformes telles que le système WAVE™ (transgénomique). (Voir Figures 3 & 4)
    Compatible avec la plupart des procédures de préparation des cellules et des tissus
    Le kit d’extraction d’ADN PicoPure™ favorise la réussite de l’extraction d’ADN génomique à partir de fragments de tissu animal et d’échantillons cellulaires préparés à l’aide de méthodes nombreuses et variées*. Des résultats supérieurs sont obtenus à partir de fragments de tissus enrobés de paraffine et fixés avec de la formaline (FFPE), de fragments de tissus congelés, de cellules fixées à l’éthanol et de frottis cytologiques. (Voir Figure 5.)
    *Non recommandé pour utilisation avec le sang total, les échantillons végétaux ou fongiques.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Protéinase K lyophilisée, tampon de reconstitution.Conserver à température ambiante.
    Format Tube
    Isolation Technology Enzymatique
    Type d’échantillon Microdissection par capture laser (LCM), Tissus (FFPE), Tissus (congélation)
    Type de produit final ADN génomique
    À utiliser avec (équipement) Instrument LCM ArcturusXT™
    À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR
    Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
    Nbre de réactions 150 préparations
    Gamme de produits PicoPure
    Quantité 1 kit
    Cible ADN génomique
    Quantité de matériel de démarrage Seulement 10 cellules.