Learn More
Applied Biosystems™ Kit d’isolement de l’ARNPicoPure™
Description
Le kit d’isolement de l’ARN ARCTURUS™ PicoPure™ est conçu pour récupérer l’ARN total de haute qualité uniformément à partir de dix cellules maximum, même à partir d’une seule cellule. Ce kit est conçu pour fournir une récupération uniforme et efficace d’ARN sans compromettre la qualité. L’élution d’un petit volume vous permet de maximiser la récupération d’ARN à partir d’un petit nombre de cellules à utiliser avec votre analyse d’expression génétique.
Caractéristiques principales du produit :
Sensibilité supérieure—isoler l’ARN même à partir d’une seule cellule
Efficacité supérieure—maximiser la récupération d’ARN à partir des échantillons
Concentration rationalisée—éluer à l’aide de petits volumes
Application flexible—compatible avec de nombreuses tailles de tubes
Prévention intégrée de contamination—les couvercles des colonnes garantissent que les échantillons restent exempts de RNase
Isoler l’ARN même à partir d’une seule cellule
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ est conçu pour récupérer uniformément l’ARN total de haute qualité à partir de dix cellules maximum. Grâce à ce kit, le taux de récupération est élevé. Il est essentiel non seulement pour les petits échantillons contenant des picogrammes d’ARN, mais aussi pour les échantillons contenant jusqu’à 100 μg d’ARN. Étant donné que l’ARN est élué dans un tampon aussi petit que 10 μl, il peut être utilisé pour analyser l’expression génétique sans aucune concentration sous vide. Ce kit est disponible en deux tailles, pour 40 ou 200 isolements.
Récupération d’ARN supérieure
Le remplacement d’échantillons petits et précieux est souvent impossible. Des études sur l’expression génétique de ces échantillons précieux exigent une récupération maximale d’ARN. Des études comparatives montrent que le kit PicoPure™ surpasse largement l’efficacité des autres kits commerciaux d’isolement d’ARN total lorsqu’il a recours à des échantillons de cellules ou de tissus petits et pauvres en ARN.
Suppression de la concentration d’ARN laborieuse
Le simple protocole d’isolement consiste à extraire l’ARN cellulaire, puis à charger l’extrait dans la colonne de purification MiraCol™ spécialement conçue à cet effet pour une liaison d’ARN. Après l’élimination des impuretés, l’ARN est élué dans à peine 10 μl de tampon prêt à l’emploi sans aucune concentration sous vide ni transfert vers un nouveau tube de réaction.
Colonnes de purification à haut débit
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ présente des colonnes de purification MiraCol™ uniques et à récupération élevée, conçues pour maximiser la récupération à partir d’échantillons microscopiques. Ces colonnes comportent des couvercles intégrés pratiques pour garantir que les échantillons restent exempts de RNase. En outre, le kit est fourni avec tous les tampons requis, un manuel d’utilisation facile à suivre, des protocoles optimisés pour manipuler les échantillons microdisséqués par capture laser et des protocoles destinés à isoler l’ARN dans des échantillons plus grands.
ARN prêt pour l’amplification et l’analyse de microarrays
L’ARN isolé avec le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ est prêt, sans aucune concentration sous vide, pour une amplification avec le kit d’amplification d’ARN RiboAmp™. Les deux kits combinés permettent de produire des résultats d’expression génétique hautement reproductibles.
Retenue d’ARNm à faible abondance
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ préserve l’ARNm dans toutes les catégories d’abondance via le procédé d’isolement en minimisant la perte de gènes d’intérêt importants. Les gènes à abondance faible, moyenne et élevée sont récupérés uniformément et disponibles pour une analyse d’expression génétique.
Maintien d’une qualité élevée d’ARN
Le procédé d’isolement d’ARN PicoPure™ permet de maintenir un ARN de haute qualité. L’ARN cellulaire total, préparé à partir d’échantillons microdisséqués par capture laser, reste intact après isolement, ce qui stimule la confiance vis-à-vis de l’analyse moléculaire à venir.
Caractéristiques principales du produit :
Isoler l’ARN même à partir d’une seule cellule
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ est conçu pour récupérer uniformément l’ARN total de haute qualité à partir de dix cellules maximum. Grâce à ce kit, le taux de récupération est élevé. Il est essentiel non seulement pour les petits échantillons contenant des picogrammes d’ARN, mais aussi pour les échantillons contenant jusqu’à 100 μg d’ARN. Étant donné que l’ARN est élué dans un tampon aussi petit que 10 μl, il peut être utilisé pour analyser l’expression génétique sans aucune concentration sous vide. Ce kit est disponible en deux tailles, pour 40 ou 200 isolements.
Récupération d’ARN supérieure
Le remplacement d’échantillons petits et précieux est souvent impossible. Des études sur l’expression génétique de ces échantillons précieux exigent une récupération maximale d’ARN. Des études comparatives montrent que le kit PicoPure™ surpasse largement l’efficacité des autres kits commerciaux d’isolement d’ARN total lorsqu’il a recours à des échantillons de cellules ou de tissus petits et pauvres en ARN.
Suppression de la concentration d’ARN laborieuse
Le simple protocole d’isolement consiste à extraire l’ARN cellulaire, puis à charger l’extrait dans la colonne de purification MiraCol™ spécialement conçue à cet effet pour une liaison d’ARN. Après l’élimination des impuretés, l’ARN est élué dans à peine 10 μl de tampon prêt à l’emploi sans aucune concentration sous vide ni transfert vers un nouveau tube de réaction.
Colonnes de purification à haut débit
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ présente des colonnes de purification MiraCol™ uniques et à récupération élevée, conçues pour maximiser la récupération à partir d’échantillons microscopiques. Ces colonnes comportent des couvercles intégrés pratiques pour garantir que les échantillons restent exempts de RNase. En outre, le kit est fourni avec tous les tampons requis, un manuel d’utilisation facile à suivre, des protocoles optimisés pour manipuler les échantillons microdisséqués par capture laser et des protocoles destinés à isoler l’ARN dans des échantillons plus grands.
ARN prêt pour l’amplification et l’analyse de microarrays
L’ARN isolé avec le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ est prêt, sans aucune concentration sous vide, pour une amplification avec le kit d’amplification d’ARN RiboAmp™. Les deux kits combinés permettent de produire des résultats d’expression génétique hautement reproductibles.
Retenue d’ARNm à faible abondance
Le kit d’isolement d’ARN PicoPure™ préserve l’ARNm dans toutes les catégories d’abondance via le procédé d’isolement en minimisant la perte de gènes d’intérêt importants. Les gènes à abondance faible, moyenne et élevée sont récupérés uniformément et disponibles pour une analyse d’expression génétique.
Maintien d’une qualité élevée d’ARN
Le procédé d’isolement d’ARN PicoPure™ permet de maintenir un ARN de haute qualité. L’ARN cellulaire total, préparé à partir d’échantillons microdisséqués par capture laser, reste intact après isolement, ce qui stimule la confiance vis-à-vis de l’analyse moléculaire à venir.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tampon d’extraction, réactifs de purification, colonnes de purification, microtube à centrifuger.Conserver à température ambiante |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | Microdissection par capture laser (LCM), tissus (congelés) |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument LCM ArcturusXT™ |
| À utiliser avec (application) | Analyse Microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR) |
| Nbre d’échantillons | 40 échantillons |
| Gamme de produits | PicoPure |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- RNA Isolation Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, ethanol