Learn More
Picosulfate Sodium, TRC
Code produit 30137868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137868 50 mg 50mg
30136513 10 mg 10mg
17924895 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP43755050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10040-45-6
Formule moléculaire C18 H13 N O8 S2 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 481.41
Synonyme Sodium Picosulfate, Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, 1,1'-bis(hydrogen sulfate), sodium salt (1:2), Phenol, 4,4'-(2-pyridinylmethylene)bis-, bis(hydrogen sulfate) (ester), disodium salt (9CI), Phenol, 4,4'-(2-pyridylmethylene)di-, bis(hydrogen sulfate) (ester) disodium salt (8CI), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol bis(hydrogen sulfate) disodium salt, DA 1773, Disodium bis[4-[(hydroxysulfonyl)oxy]phenyl](2-pyridyl)methane, Evacuol, Guttalax, Guttalax-Fher, LA 391, Laxoberal, Laxoberon, Neopax, Pico-Salax, Picolax, Picosulfate sodium, Picosulfol, Rapilax
Nom IUPAC disodium ; [4-[pyridine-2-yl-(4-sulfonatooxyphényl)méthyl]phényl] sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc2)c3ccccn3
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Picosulfate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H15NO8S2.2Na/c20-28(21,22)26-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(11-7-14)27-29(23,24)25;;/h1-12,18H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 480.9878