Learn More
Picropodophyllin, MedChemExpress
Code produit 16439147
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439147 5 mg
16432667 50 mg
16426578 10 mg
16406786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16439147 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15494
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22O8
Quantité 5 mg
Synonyme AXL1717 Picropodophyllin PPP
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Poids moléculaire (g/mol) 414.41
Poids de la formule 414.41
Pourcentage de pureté 98.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease