Learn More
Picropodophyllotoxine, TRC
Code produit 30423899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423899 100 mg
30424409 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30423899 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP437620100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-47-4
Formule moléculaire C22 H22 O8
Poids moléculaire (g/mol) 414.41
Synonyme Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, (5R,5aS,8aR,9R)-, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aα,8aα,9α)]-, Picropodophyllin (6CI,7CI,8CI), (5R,5aS,8aR,9R)-5,8,8a,9-Tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, AXL 1717, NSC 36407, Picropodophyllotoxin, (5R,5aS,8aR,9R)-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(5aH)-one
Nom IUPAC (5R,5aR,8aS,9R)-5-hydroxy-9-(3,4,5-triméthoxyphényl)-5a,6,8a,9-tétrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Picropodophyllotoxin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1
Poids de la formule 414.1315