Learn More
Sartorius Pipette électronique 12 canaux Picus™ 2
BIOPHARMA
Code produit 17898549 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
120 μl
300 μl
1 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17898549 300 μl 1 pièce
17868469 10 μL 1 pièce
17808479 120 μl 1 pièce
17808559 1 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17898549 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH747461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00€
    1640.00€ / 1 pièces
    Économisez 1160.00€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pipette électronique 12 canaux Picus™ 2 permet un pipetage fiable et ergonomique pour tous les utilisateurs. Elle dispose de programmes personnalisables, de fonctions de sécurité et se connecte à l’application Sartorius pour des réglages automati
  • Picus™ Deux pipettes électroniques à 12 canaux offrent des performances fiables, tout en étant douces pour la main. La conception ergonomique inégalée permet non seulement de réduire les efforts, mais aussi de garantir des résultats de pipetage reproductibles.
  • Les modes de pipetage facilement accessibles et les programmes personnalisables pour les applications les plus courantes vous permettent de gagner du temps en laboratoire.
  • Gagnez du temps :Picus™ La pipette électronique 2 vous fait gagner du temps au laboratoire grâce à une large sélection de modes de pipetage et de programmes personnalisables pour répondre à tous vos besoins. Les modes les plus fréquemment utilisés avec les paramètres spécifiés peuvent être enregistrés sur votre appareil pour un accès rapide et facile. En connectant Picus™ 2 sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser le Sartorius Application mobile de pipetage pour gérer en douceur les flux de travail de préparation des échantillons et ajuster automatiquement les paramètres de la pipette, ce qui vous permet d'optimiser votre productivité.
  • Résultats fiables : Picus™ 2 pipettes électroniques à 12 canaux offrent des performances fiables tout en étant douces pour la main. Extrêmement légères et compactes pour des pipettes à 12 canaux, les utilisateurs ressentent moins de fatigue, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis. Le système de suivi des plaques intégré permet à l’utilisateur de suivre l’évolution des plaques de 96 et 384 puits.
  • Dispositifs de sécurité : Des dispositifs de sécurité tels que la protection par mot de passe et les rappels d’étalonnage permettent de répondre aux exigences de conformité dans les laboratoires réglementés. Les pipettes peuvent également être verrouillées lorsqu’elles sont en attente d’entretien ou de nettoyage.
  • Le Picus™ 2 Les pipettes à 12 canaux peuvent être décontaminées avec des désinfectants, des UV ou par autoclavage (à l'exclusion des modèles 1 200 L).
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Sartorius application mobile de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit Punta (10 μL), SafetySpace Punta de filtro
Type à poignée Néant
Matériau Polycarbonate / ABS
Nombre de canaux 12
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 300 μl
Fit for Purpose Qualité certifiée