Learn More
Sartorius Pipette électronique 8 canaux PICUS™ 2
BIOPHARMA
Code produit 17848469 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
120 μl
300 μl
1 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17848469 10 μL 1 pièce
17888549 120 μl 1 pièce
17898469 300 μl 1 pièce
17858469 1 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17848469 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH747321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2395.00€
    1400.00€ / 1 pièces
    Économisez 995.00€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pipette électronique 8 canaux Picus™ 2 permet un pipetage fiable et ergonomique pour tous les utilisateurs. Elle dispose de programmes personnalisables, de fonctions de sécurité et se connecte à l’application Sartorius pour des réglages automatiq
  • Garantit des résultats de pipetage fiables et répétables et présente une conception ergonomique imbattable qui respecte votre main
  • Picus™ Le module 2 convient à toute personne travaillant en laboratoire, de l'étudiant diplômé au professionnel de laboratoire expérimenté. Son utilisation est aussi intuitive que celle d’une pipette mécanique, mais elle offre également des options plus avancées pour les utilisateurs expérimentés.
  • Accélérez votre travail : Accélérez votre travail en choisissant parmi les nombreux modes de pipetage, spécialement conçus pour faciliter les tâches répétitives.
  • Pipetage électronique convivial : Que vous soyez novice ou expert, la pipette à 8 canaux a beaucoup à offrir à tous les professionnels du laboratoire. Sa prise en main est aussi simple qu'avec une pipette mécanique et elle offre des options incroyables, même pour les utilisateurs les plus expérimentés. Vous pouvez utiliser le système de suivi des plaques intégré pour augmenter la fiabilité du travail sur les plaques de micropuits.
  • Prêt à l'emploi : Le canal 8 Picus™ La pipette électronique est livrée prête à l'emploi et partiellement chargée (nous recommandons toutefois de la charger complètement avant sa première utilisation). Pour plus d'informations sur la charge, le stockage et les spécifications, consultez Sartorius Personnel et documents supplémentaires disponibles sur notre site.
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Sartorius application mobile de pipetage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Optifit Punta (10 μL), SafetySpace Punta de filtro
Type à poignée Néant
Matériau Polycarbonate / ABS
Nombre de canaux 8
Programmabilité Oui
Stérilité Non stérile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 10 μL
Fit for Purpose Qualité certifiée