Description
- Garantit des résultats de pipetage fiables et répétables et présente une conception ergonomique imbattable qui respecte votre main
- Picus™ Le module 2 convient à toute personne travaillant en laboratoire, de l'étudiant diplômé au professionnel de laboratoire expérimenté. Son utilisation est aussi intuitive que celle d’une pipette mécanique, mais elle offre également des options plus avancées pour les utilisateurs expérimentés.
- Accélérez votre travail : Accélérez votre travail en choisissant parmi les nombreux modes de pipetage, spécialement conçus pour faciliter les tâches répétitives.
- Pipetage électronique convivial : Que vous soyez novice ou expert, la pipette à 8 canaux a beaucoup à offrir à tous les professionnels du laboratoire. Sa prise en main est aussi simple qu'avec une pipette mécanique et elle offre des options incroyables, même pour les utilisateurs les plus expérimentés. Vous pouvez utiliser le système de suivi des plaques intégré pour augmenter la fiabilité du travail sur les plaques de micropuits.
- Prêt à l'emploi : Le canal 8 Picus™ La pipette électronique est livrée prête à l'emploi et partiellement chargée (nous recommandons toutefois de la charger complètement avant sa première utilisation). Pour plus d'informations sur la charge, le stockage et les spécifications, consultez Sartorius Personnel et documents supplémentaires disponibles sur notre site.
- Résultats de pipetage fiables et reproductibles
- Une large gamme de modes de pipetage
- Programme personnalisable
- Protection par mot de passe
- Rappels de calibration
- Sartorius application mobile de pipetage
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Sartorius Optifit Consejos, SafetySpace Consejos, Consejos de Flexibulk |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Optifit Embout (1200 μL), SafetySpace embout filtre |
| Type à poignée | Néant |
| Matériau | Polycarbonate / ABS |
| Nombre de canaux | 8 |
| Programmabilité | Oui |
| Show More |